Learn More
Hexamin, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10315900 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10315900 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10755331 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10645682 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10315900 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0320/60
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-97-0 | Molekularformel: C6H12N4 | Molekulargewicht: 140,19 g/mol
Hexamin, zertifiziert AR für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer 6895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Farbe Weiß
pH 8,5 bis 9,5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 140,19 g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.