Learn More
Hexanamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485680 5 g 5 Gramm
11475680 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485680 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25929.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-02-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-02-4
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00008046
InChI-Schlüssel ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
IUPAC-Name Hexanamid
SMILES CCCCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanamide
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Strukturformel CH3(CH2)4CONH2
Menge 5 g
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%