Learn More
Hexan, Mischung aus Isomeren, puriss., ≥ 85 % Isomerbasis (GC), Honeywell™
Artikelnummer. p-7073689 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15661490 1 L 1 Liter
15671490 2.5 l 2.50 Liter
15681490 2.5 L 2.50 Liter
15691490 25 l 25 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15661490
Marke: Honeywell Research Chemicals 156131L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
puriss., ≥85 % Isomerbasis (GC)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane, Mixture Of Isomers
Dichte 0.672g/mL at 25°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 0.075
Flammpunkt −23°C (−9.4°F)
Zündpunkt 437°F
UN-Nummer 1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18g/mol
Reinheit (%) ≥85% isomers basis (GC)
Güte puriss.