Learn More
Hexandisäure-d10, CDN
Artikelnummer. 30328155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328155 0.5 g 0.50 Gramm
30310580 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30328155 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND00440.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanedioic Acid-D10
CAS 25373-21-1
Summenformel C6 D10 O4
Menge 0.5 g
Synonym Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid-1,6-d2 (ACI), Adipic-d8 acid-d2 (6 CI, 8 CI), Hexanedioic-d8 acid-d2 (9 CI), Hexanedioic acid-D10, Adipic Acid-d10
InChI-Formel InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
SMILES [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H]
IUPAC-Name Dideuterio-2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexandioat
Molekulargewicht (g/mol) 156.203
Formelmasse 156.121 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity