missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanedioyl-d8 Chloride, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexanedioyl Dichloride-D8 |
| CAS | 284487-62-3 |
| Summenformel | C6 D8 Cl2 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Hexanedioyl-d8 dichloride (9 CI), Hexanedioyl-d8 chloride, Hexanedioyl dichloride-D8, Adipoyl chloride-d8, Hexanedioic dichloride-d8, Adipic acid dichloride-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioyl dichloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.0818 |
| Formelmasse | 190.0403 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur