Learn More
Hexane, Isomerengemisch, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367976 500 mL 500 Milliliter
11459830 1000 mL 1000 Milliliter
11469830 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11367976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13233.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers are used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds, namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexan (gemischte Isomere) wird im Labor zur Extraktion von Öl- und Fettverunreinigungen aus Wasser- und Bodenproben eingesetzt. Wird als unpolares Lösungsmittel in der Chromatographie verwendet. Wichtige Komponente für die Herstellung von Klebstoffen für Schuhe, Lederprodukte und Dachbahnen. Wird auch für Reaktionen mit sehr starken Basen verwendet, zum Beispiel bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien. Auch an der Herstellung von Organolithium-Verbindungen wie Butyllithium beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Aceton und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Namenshinweis mixed isomers
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.67
Siedepunkt 65°C to 70°C
Flammpunkt <−23°C (−9°F)
Brechungsindex 1.3795
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥98%