Learn More
Hexane, Isomerengemisch, ACS, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050018
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11405000 500 mL 500 Milliliter
11367648 1 L 1 Liter
11377648 2.5 L 2.50 Liter
11347648 4 x 1 L 4 Liter
11357648 4 L 4 Liter
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11405000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033321.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
Namenshinweis Mixed isomers
Farbe Farblos
Dichte 0.67g/mL
Siedepunkt 65°C to 70°C
Menge 500 mL
Flammpunkt <−23° (−9°F)
Physikalische Form Flüssig, Mischung aus 5 Isomeren
Brechungsindex 1.3795
UN-Nummer UN1208
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS