Learn More
Hexane, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15557059 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas
Braunes Kalknatronglas
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15557059 4 L Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas 4 Liter
15537059 1 L Weithalsflasche, braun 1 Liter
15547059 4 L Braunes Kalknatronglas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15557059 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H303SK4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektrophotometrie, GC/MS und Pestizidrückstandsanalytik | CAS: 92112-69-1 | C₆H₁₄ | 86,18 g/mol
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie, GC/MS und Pestizidrückstandsanalyse
  • Gemisch aus Hexanen, bei denen der n-Hexan-Gehalt ≥60 % beträgt.
  • Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
  • GC-ECD getestet zum Gewährleisten minimaler halogenierte Rückstandswerte (≤10 ng/l), um die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen, und auf GC/MS-Eignung getestet
  • Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
Extinktion 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Farbe Farblos
Dichte 0.659g/cm³
Menge 4 L
Identifizierung Pass test
Verpackung Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3740 to 1.3780
Hinweise zur Reinheitsqualität High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99.9% min by GC
Dampfdruck 160mbar at 20°C
Viskosität 0.31 mPa/s at 20°C
UN-Nummer 1208
Wasser 0.01% Max.
Siedepunkt 69°C
Formelmasse 86.18
Güte OPTIMA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane