Learn More
Hexanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 55320-65-5 |
| Summenformel | C6 D2 H10 O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Hexanoic-2,2-d2 acid (9 CI), 2,2-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-α,α-d2 acid, Hexanoic-2,2-D2 acid, Caproic-α-d2 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuteriohexanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.171 |
| Formelmasse | 118.096 g/mol |
| Mehr anzeigen |