Learn More
Hexansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438740 100 mL 100 Milliliter
11404864 500 mL 500 Milliliter
11414864 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13789.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Hexanoic acid is used to prepare esters by reacting with alcohols, which finds application in artificial flavors. It is also involved in the production of hexylphenols, hexanoates and caproates. Further, it is used as non-viral gene carrier as well as to protect tomato plants from Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexanosäure wird zur Vorbereitung von Estern verwendet, indem sie mit Alkoholen reagiert; dies findet Anwendung in künstlichen Aromen. Sie ist auch an der Herstellung von Hexylphenolen, Hexanoaten und Kaproaten beteiligt. Weiterhin wird sie als nicht-viraler Genträger sowie zum Schutz von Tomatenpflanzen vor Botrytis cinerea (Grauschimmel) eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether und Ethanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Allylalkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-62-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004421
InChI-Schlüssel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC-Name Hexansäure
SMILES CCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanoic acid
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 0.929
Siedepunkt 202°C to 203°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)4CO2H
Brechungsindex 1.4165
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2829
Beilstein 773837
Merck Index 14,1759
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether and ethanol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanoic acid