Learn More
Hexansäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636582 50 g Glasflasche 50 Gramm
10032340 250 g Glasflasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10636582
Marke: Thermo Scientific Acros 186750500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2051-49-2 | C12H22O3 | 214.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-49-2
Summenformel C12H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.3
MDL-Nummer MFCD00009509
InChI-Schlüssel PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
PubChem CID 74918
IUPAC-Name Hexanoylhexanoat
SMILES CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanoic anhydride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -40°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9260g/mL
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)4CO]2O
Brechungsindex 1.4270 to 1.429
Menge 50 g
Beilstein 02, 324
Relative Dichte 0.926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 72g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanoic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.