Learn More
Hexanophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10361614 5 g Glasflasche 5 Gramm
10214970 25 g Glasflasche 25 Gramm
13468328 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361614 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120720050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-92-7
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00009512
InChI-Schlüssel MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC-Name 1-Phenylhexan-1-on
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanophenone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 25.0°C to 26.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 265.1°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO(CH2)4CH3
Brechungsindex 1.5105
Menge 5 g
Beilstein 07,II,257
Relative Dichte 0.95
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen