Learn More
Hexarelin Acetate, TRC
Artikelnummer. 30008665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008665 25 mg 25 Milligramm
30134978 50 mg 50 Milligramm
30132919 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29470025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208251-52-9
Synonym L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide Acetate∣Examorelin Acetate;
Spezifikation
Reinheit >95% (HPLC)
Format Neat
Molekulargewicht 887
Menge 25 mg
Versandbedingung Room Temperature