Learn More
Hexetidin, Mischung aus Stereoisomeren, 97 %
Artikelnummer. 11319475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319475 25 g 25 Gramm
11309475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18699.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-94-6
Summenformel C21H45N3
Molekulargewicht (g/mol) 339.612
MDL-Nummer MFCD00010428
InChI-Schlüssel DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexetidine, oraldene, hexoral, glypesin, hextril, elsix, collu hextril, sterilate, sterisil, triocil
PubChem CID 3607
IUPAC-Name 1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amin
SMILES CCCCC(CC)CN1CC(CN(C1)CC(CC)CCCC)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexetidine
Namenshinweis mixture of stereoisomers
Dichte 0.889
Siedepunkt 160°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.4645
Menge 25 g
Beilstein 161071
Merck Index 14,4703
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 339.61
Reinheit (%) 97%