Learn More
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049876
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 30049876
Marke: Mikromol MM3522.06
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
CAS 1307233-93-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H21 N3 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H
SMILES Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 299.8
Menge 100 mg
Formelmasse 299.1401 g/mol