Learn More
CPC™ Schnellkupplungseinsätze für hohes Volumen, HFC-Serie: Mit Absperrventil
Artikelnummer. 17806904
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
Produkttyp:
Gerader Schlauchanschlusseinsatz
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1,9 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17806904
Marke: CPC™ HFCD22612
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
  • Durchflussgrößen bis 0.37 in. (9.5 mm)
  • Einfache Trennung durch Drucktaster
  • Beständig gegen Chemikalien und Korrosion, verträglich mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und weiteren Schlauchwerkstoffen
  • Aus Polypropylen, kann mit einer Vielzahl von Kupplungstypen kombiniert werde
  • Metallteile (Federn im Inneren, Ventile und Daumenösen) aus Edelstahl Typ 316
  • Ein ordnungsgemäßes Einrasten der Kupplung ist an einem hörbaren Klickgeräusch erkennbar
  • Einsätze mit Absperrventil verfügbar
Die Durchflussgrößen von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch voneinander abweichen.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit 9.5 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Form T
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Enthält Absperrventile
Farbe Grau
Maximaler Druck 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Gerader Schlauchanschlusseinsatz