Learn More
WTW™ Quecksilberfreie Reaktionsküvette
Artikelnummer. 10629363
Click to view available options
Konzentration:
10 bis 150 mg/l CSB
100 bis 1.500 mg/l COD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10629363
Marke: WTW™ 250301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Konzentration 10 bis 150 mg/l CSB
Zur Verwendung mit (Geräte) SK-325 Verstärkung A 325/K oder A 325/S
Typ Hg-freie Reaktionskuvette
Durchmesser (metrisch) 16 mm