missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HGF alpha Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | HGF alpha |
|---|---|
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16865215
|
Proteintech
26881-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16855215
|
Proteintech
26881-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.Spezifikation
| HGF alpha | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P14210 | |
| 3082 | |
| HGF alpha Fusion Protein Ag25456 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HGF |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| F TCF, Hepatocyte growth factor, Hepatopoeitin A, HGF, HGFB, HPTA, Scatter factor, SF | |
| HGF | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts