missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HGF Antibody (7-2), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-19182F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HGF Monoclonal specifically detects HGF in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| HGF | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| HGF | |
| Human Hepatocyte Growth Factor/Scatter Factor | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| Human, Mouse | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 7-2 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur