missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGF Antibody (SBF5 C1.7), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18759361 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18759361 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18759361

Marke: Novus Biologicals NB1002696JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HGF
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SBF5 C1.7
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human HGF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3082
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.