missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HGF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17258123 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17258123 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17258123

Marke: Invitrogen™ PA5115354

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total HGF.

Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HGF
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Hgf
Gen-Zugriffsnummer P14210, P17945, Q08048
Gen-Alias C230052L06Rik; DFNB39; Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; F-TCF; hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatocyte growth factor alpha chain; Hepatocyte growth factor beta chain; Hepatopoeitin A; hepatopoeitin-A; HepatopoietinA; hepatopoietin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; NK1; NK2; Scatter factor; scatter factor); SF; SF/HGF
Gensymbole Hgf
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human HGF(Accession P14210), corresponding to amino acid residues D224-L274.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15234, 24446, 3082
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.