Learn More
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30134341
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134341 5 mg 5 Milligramm
30135120 10 mg 10 Milligramm
30006359 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9997735MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66004-57-7
Molekulargewicht 1799.0811402
Format Neat
Spezifikation
Menge 5 mg
Versandbedingung Room Temperature
Synonym 1,2-Dithia-5,8,11,14,17,20,23-heptaazacyclohexacosane Cyclic Peptide Derivative Trifluoroacetic acid∣HGH FRAG 176-191 Trifluoroacetic acid∣L-phenylalanyl-L-leucyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-seryl-L-valyl-L-α-glutamylglycyl-L-seryl-L-cysteinylglycyl-L-phenylalanine-Cyclic (7→14)-Disulfide Trifluoroacetic acid;