Learn More
Brady™ HH83 Handheld RFID ACD-Lesegerät für UHF/NFC-Barcodes
Artikelnummer. 17845275 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Tragbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
17845275 Tragbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17845275 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 310380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 €
    2443.72 € / 1 Stück
    Sparen 201.28 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HH83 RFID-ACD-Lesegeräte sind eine ideale RFID-Scanning-Lösung für Brady™ SmartID-Lösungen. Die HH83-Modelle eignen sich hervorragend für das tägliche Scannen von RFID-Signalen und ermöglichen es dem Benutzer, eine große Bandbreite an RFID-Signalen zu erfassen und bieten eine benutzerfreundliche Bedienung.
  • Robuste Lesegeräte zur Datenerfassung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Ergonomisches Design für längere Nutzung, Schutzart IP65 und vollständig fallgeprüft
  • Optimale RFID-Lesbarkeit für eine Vielzahl von RFID-Etiketten
  • Erweiterte Lesereichweite durch Verwendung einer Dipolantenne
  • Akku-Hot-Swap: Tauschen Sie einen leeren Akku gegen einen vollgeladenen in Sekundenschnelle aus.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 212 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,3 in.
Breite (metrisch) 83 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,3 in.
Tiefe (metrisch) 133 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Gewicht (metrisch) 0.515 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 18,17 oz.
Zertifizierung/Konformität ISO 18000-63 (EPC Klasse 1Gen2v2)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RFID-Etikettierung, Anlagenverfolgung, Lagerkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung, Lebensmittel und Getränke, Inspektionsetikettierung, Sicherheitskennzeichnung
Sichtfeld ≤15 m
Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % (nicht kondensierend)
Enthält Handgerät, austauschbarer Akku (vorinstalliert), Handschlaufe, Sicherheits- und Regulierungskarte
Gewährleistung 2 Jahre
Softwaretyp Android 10
Geschwindigkeit ≤1000 Tags/Sek.
Menge 1 Leser
Typ Brady HH83 Reader UHF ACD 2Dimg EU
Anschlusstyp Tragbar
Datenspeicher 2 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher, microSD-Kartensteckplatz für SDXC-Karten
Displaytyp Gorilla Glass 3, Farb-Touchscreen
Stromversorgung 100/240 V bei 50/60 Hz
Auflösung 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH83-UHF-EU