Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamide Dx (4 x 5 mL)
Artikelnummer. 15988826 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 5 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15988826 4 x 5 ml 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15988826 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4440752
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Vier 5-ml-Röhrchen
Dieses Produkt ist für die In-vitro-Diagnostik mit den 3500 Genanalysegeräten der Dx Serie vorgesehen und nicht validiert.
Hi-Di Formamide Dx is a highly deionized formamide, formulated with a stabilizer, for use as an injection solvent for all applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
This product is intended for in-vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Hi-Di™ Formamid ist ein hoch entionisiertes Formamid, das mit einem Stabilisator formuliert wurde und als Injektionslösung für alle Anwendungen mit dem Applied Biosystems3500 Genanalysatoren Serie Dx verwendet werden kann.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis –25 °C
Beschreibung Hi-Di™ Formamid, 4 X 5 ml, Lagerung bei –15 bis –25 °C, für 3500 Dx/3500XL Dx Genanalysatoren (CE-IVD)
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Dx/3500XL Dx Genanalysator (CE-IVD)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sanger-Sequenzierung
Enthält Vier 5 ml-Röhrchen
Produktlinie Hi-Di
Produkttyp Formamid
Menge 4 x 5 ml
Probenvolumen 4 x 5 ml
Nur für Forschungszwecke