Learn More
Leica Microsystems HI PLAN I Phase 2 Objektiv, DMi1
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 40X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieses Objektiv ist für die Verwendung mit dem DMi1-Inversmikroskop vorgesehen.
- Gute chromatische Korrektur bei zwei Wellenlängen.
- Ebenheit über das gesamte Sichtfeld.
- Scharfe Bildränder, die keine Refokussierung erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hi PLAN I Phase-2-Objektiv |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DMi1 Inversmikroskop |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 40X |
| Numerische Apertur | 0,5 |