Learn More
Leica Microsystems HI PLAN Phasenobjektiv, DM500/750
Beschreibung
- Dieses Objektiv ist für die Verwendung mit DM500/750-Mikroskopen vorgesehen.
- Gute chromatische Korrektur bei zwei Wellenlängen.
- Ebenheit über das gesamte Sichtfeld.
- Scharfe Bildränder, die keine Refokussierung erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | HI PLAN Phasen-Objective |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DM500/750 Mikroskope |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 20X |
| Numerische Apertur | 0,4 |