Learn More
HICAL Säuremischung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12932030 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12932030 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12932030 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. HICALACIDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00 €
    52.50 € / 1 Milliliter
    Sparen 6.50 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
2,4,5-Trichlorophenol95-95-42000μg/ml
2,4,6-Trichlorophenol88-06-22000μg/ml
2,4-Dichlorphenol120-83-22000μg/ml
2,4-Dimethylphenol105-67-92000μg/ml
2,4-Dinitrophenol51-28-52000μg/ml
2-Chlorphenol95-57-82000μg/ml
2-Methylphenol95-48-72000μg/ml
2-Nitrophenol88-75-52000μg/ml
4,6-Dinitro-2-Methylphenol534-52-12000μg/ml
4-Chlor-3-Methylphenol59-50-72000μg/ml
4-Methylphenol106-44-52000μg/ml
4-Nitrophenol100-02-72000μg/ml
Benzoesäure65-85-02000μg/ml
Pentachlorphenol87-86-52000μg/ml
Phenol108-95-22000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HICAL Säuremischung
Namenshinweis EPA SW-846 Methoden 8270C
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 95-95-4
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
Verfahren Für US-EPA-Methoden 8270C, AA, ICP
Summenformel C6H3Cl3O
MDL-Nummer MFCD00002170
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-Name 2,4,5-Trichlorphenol
Solvent or Matrix Methylenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.44
PubChem CID 7271
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:28520
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten bei 2000 μg/ml in Methylenchlorid: Benzoesäure; 4-Chlor-3-Methylphenol; 2-Chlorphenol; 2,4-Dichlorphenol; 2,4-Dimethylphenol; 4,6-Dinitro-2-Methylphenol; 2,4-Dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); Phenol; 4-Nitrophenol; 2-Nitrophenol; Pentachlorphenol; 2,4,5-Trichlorphenol; 2,4,6-Trichlorphenol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HICAL ACIDS MIX
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Produkt nur für den Laborgebrauch