Learn More
HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
319.00 € - 1230.00 €
Spezifikation
Antigen HIF-1alpha (Hypoxia-Inducible Factor-1alpha) Ab-4
Klon H1alpha67
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12659166
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1164-P0
100 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12649166
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1164-P
1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) is a heterodimer consisting of an alpha and a β subunit, both belonging to the basic-helix-loop-helix Per-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-Sim (PAS) family of transcription factors. HIF-1 is a key component of a widely operative transcriptional response activated by hypoxia, cobaltous ions, and iron chelation. HIF-1 activates transcription of hypoxia-inducible genes, including those encoding: erythropoietin, vascular endothelial growth (VEGF), heme oxygenase-1, inducible nitric oxide synthase, and the glycolytic enzymes aldolase A, enolase 1, lactate dehydrogenase A, phosphofructokinase I, and phosphoglycerate kinase 1. The C-terminal of HIF-1 alpha binds to p300. p300/CBP-HIF complexes participate in the induction of hypoxia-responsive genes, including VEGF.
Host Species: Mouse
Clone: H1α67
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Sheep, Mouse, Rat and Ferret. Others not known.
Epitope: aa 432-528
Immunogen: Recombinant hHIF-1α (aa 432-528) protein
Molecular Weight: 120kDa
Positive Control: Mammalian cells cultured under reduced O2 tension
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunoprecipitation (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
HIF-1alpha (Hypoxia-Inducible Factor-1alpha) Ab-4
200μg/mL
Monoclonal
Concentrated
RUO
Ferret, Human, Mouse, Rat, Sheep
IgG2b κ
H1alpha67
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Transcription Regulation
Recombinant hHIF-1alpha (aa 432-528) protein