missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18732751 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18732751 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18732751

Marke: Novus Biologicals NB100122MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HIF-2 alpha/EPAS1 Polyclonal antibody specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human, Mouse, Rat, Fish, Hamster, Primate, Rabbit, Reptile, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIF-2 alpha/EPAS1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF-2 alpha, HIF2A, hif2a angiogenesis, HIF-2-alpha, HIF2-alpha, HLF, hypoxia-inducible factor 2 alpha, Hypoxia-inducible factor 2-alpha, Member of PAS protein 2, MOP2, PAS domain-containing protein 2, PASD2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody was developed against a peptide derived from the C-terminus of mouse/human HIF-2 alpha protein.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cancer Stem Cells, Chromatin Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2034
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Fish, Hamster, Primate, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.