Learn More
HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18220593 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18220593 100 μL 100 Mikroliter
18605247 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18220593
Marke: Novus Biologicals NBP258653
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
HIF-2 alpha/EPAS1 Polyclonal specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HIF-2 alpha/EPAS1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF-2 alpha,
Gensymbole EPAS1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence: GTVIYNPRNLQPQCIMCVNYVLSEIEKNDVVFSMDQTESLFKPHLMAMNSIFDSSGKGAVSEKSNFLFTKLKEEPEELAQLAPTPGDAIISLDFG
Molekulargewicht des Antigens 96.5 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cancer Stem Cells, Chromatin Research, Embryonic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2034
Testspezifität The specificity of this HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody was verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG