Learn More
Higenaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134193 5 g 5 Gramm
30003313 250 mg 250 Milligramm
30004402 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH3258185G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11041-94-4
Summenformel C16 H17 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 307.77
Synonym 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
IUPAC-Name 1-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6,7-Diol; Hydrochlorid
SMILES Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Higenamine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Formelmasse 307.0975
Reinheit (%) >95%