Learn More
Brady™ Hochhaftende Polyester-Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Artikelnummer. 17930730 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
2 x 0,5 in.
2 x 1 in.
Packungsgröße:
140 Stück
480 Stück
80 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17930730 0,5 x 1 in. 480 Stück
17910730 2 x 0,5 in. 80 Stück
17940730 2 x 1 in. 140 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930730 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.35 €
    82.78 € / 480 Stück
    Sparen 3.57 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Raue, glänzende und unebene Oberflächen haben gegen die ToughBond™ extrem aggressives Polyester-Etikettenmaterial (B-483). Drucken Sie fast überall mit einem kompakten Brady™ Handetikettiergerät.
  • Ideal zur allgemeinen Kennzeichnung und Markierung von pulverbeschichteten und glatten Kunststoffoberflächen
  • Beständig gegen Abrieb, extreme Temperaturen und Lösungsmittel wie Kraftstoff, Öl und Wasser
  • Hergestellt mit einem permanenten Klebstoff auf Kautschukbasis, der sowohl auf flachen, strukturierten Metallen als auch auf glatten Kunststoffen fest haftet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung; Barcode-Etikettierung; Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Daten- und Telekommunikationskennzeichnung; Elektrokennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Inventar- und Prüfkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 480 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-483