Learn More
Corning™ Cycloolefin-Copolymer-Mikrotiterplatte mit hoher Basis
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Ohne Logo und Schriftzug für verbesserte Hitzeversiegelung und einfache Handhabung von Flüssigkeiten
- Angehobene Well-Böden für höhere Empfindlichkeit
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
- Mit Barcodes
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Verpackung | Innenpackungen mit je 10 |
| Bindungsart | Nicht behandelt |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Volumen (metrisch) Well | 12,5 μl |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Mehr anzeigen |