Learn More
Epredia™ Hochleistungs-Objektträger-Trockner
Artikelnummer. 15543646 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15543646 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15543646 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A84600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14395.00 €
    2496.29 € / 1 Stück
    Sparen 11898.71 €
    82% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Sie maximale Trocknungskapazität für Labors mit hoher Auslastung mit dem Epredia™ Hochleistungs-Sektionstrockner.
Eigenschaften
  • Geringer Platzbedarf
  • Antimikrobielle Lackierung (Silberion) zur Hemmung des Bakterienwachstums
  • Miniaturisierte Leitungsschutzschalter für Sicherheit
Heizsystem
  • Durch die Gebläse-unterstützte Heizung wird die Trocknungszeit der Schnitte reduziert
  • Ultraschnelles Heizsystem für schnelles Aufwärmen
  • Die digitale Temperaturregelung gewährleistet die Genauigkeit der Wärme in der Kammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 240 V
Max. Temperatur (metrisch) 85 °C
Min. Temperatur (metrisch) Raumtemp. 85 °C (± 1 °C) bei 25 °C Umgebungstemperatur