Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin Superflow Hochkapazitätsharz
Artikelnummer. 12876456 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
4 ml
20 ml
50 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12876456
Marke: IBA Lifesciences 21208025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
  • Leistungsstarke Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 6 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.  
Spezifikation
Menge 50 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen Biotin: > 900 nmol/ml Harz
Produkttyp Hochleistungsfähige Harzsuspension
Nur für Forschungszwecke.