Learn More
Lenz Laborglasintrumente Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
Konus und Buchse NS 45/50
Kugel und Buchse KF 50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
- Kühlbereich:2.350 cm²
- Mantellänge:300 mm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Packungsgröße:1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Ummantelung | 300 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | Konus und Buchse NS 45/50 |
| Material | Duran Glas |