Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ High Form Beaker
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
10 Stück
2 Stück
Beskrivning
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit Graduierung
- Mit Ausguss
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Glas |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Menge | 10 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering