Learn More
Heraeus™ Hoher Tiegel aus Platin
Beschreibung
Die Verwendung von Edelmetallen ist aufgrund ihrer guten chemischen Beständigkeit gegen aggressive Medien nach wie vor unerlässlich. Edelmetalle bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Die Einbeziehung von fein dispergiertem Zirkonia ermöglicht eine Dispersionshärtung (DPH) und bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, die mechanische Festigkeit des Produkts zu erhöhen und die Betriebszeit zu verlängern.
- Hohe Qualität, nach etablierten Standards/Normen
- Konkurrenzfähige Preise
- Tiegeldeckel separat erhältlich
- In einer großen Auswahl an Größen und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/6 |
| Innendurchmesser (metrisch) | Oben: 30 mm; Boden: 18 mm |
| Material | Platin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fusions- oder Schmelzprozesse |
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 20mL |
| Höhe (metrisch) | 35mm |
| Form | Hohe Form, zylindrisch |