Learn More
Heraeus™ Hoher Tiegel aus Platin
Geeignet für verschiedene Fusions- oder Schmelzprozesse im Analyselabor. Heraeus™ Platin-Tiegel mit hoher Form sind eine Serie von Behältern mit guter Beständigkeit gegen aggressive Medien und Stabilität bei hohen Temperaturen. Die Tiegel haben einen dispersionsgehärteten Zusatz zur Erhöhung der Festigkeit und Verlängerung der Betriebszeit.
1865.00 € - 10180.00 €
Spezifikation
Material | Platin |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fusions- oder Schmelzprozesse |
Menge | Je 1 |
Form | Hohe Form, zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11959785
|
Heraeus™
TI14PT11 |
12mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/4 | Oben: 26 mm; Boden: 16 mm | 29mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11969785
|
Heraeus™
TI15PT11 |
15mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/5 | Oben: 28 mm; Boden: 17 mm | 33mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11989785
|
Heraeus™
TI18PT11 |
30mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/8 | Oben: 36 mm; Boden: 22 mm | 40mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11979785
|
Heraeus™
TI16PT11 |
20mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/6 | Oben: 30 mm; Boden: 18 mm | 35mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11950008
|
Heraeus™
TI19PT11 |
40mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/9 | Oben: 40 mm; Boden: 25 mm | 45mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11989697
|
Heraeus™
TI110PT11 |
50 ml | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/10 | Oben: 45 mm; Boden: 27 mm | 48mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11999697
|
Heraeus™
TI17PT11 |
25mL | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/7 | Oben: 34 mm; Boden: 20 mm | 38mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Verwendung von Edelmetallen ist aufgrund ihrer guten chemischen Beständigkeit gegen aggressive Medien nach wie vor unerlässlich. Edelmetalle bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Die Einbeziehung von fein dispergiertem Zirkonia ermöglicht eine Dispersionshärtung (DPH) und bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, die mechanische Festigkeit des Produkts zu erhöhen und die Betriebszeit zu verlängern.
- Hohe Qualität, nach etablierten Standards/Normen
- Konkurrenzfähige Preise
- Tiegeldeckel separat erhältlich
- In einer großen Auswahl an Größen und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Platin | |
Fusions- oder Schmelzprozesse | |
Je 1 | |
Hohe Form, zylindrisch |