Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. 11728483
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11728483 40mL 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 11728483
Marke: Porcelaines Avignon™ 11206
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochformstabiler, glasierter Porzellantiegel mit hoher Beständigkeit gegen thermische und physikalische Einflüsse. Porcelaines Avignon™ hochformstabile Porzellantiegel sind chemisch neutral mit einer Emaille, die zu den meisten konzentrierten Säuren unveränderlich ist.
  • Spezialporzellan mit sehr niedrigen Ausdehnungskoeffizienten
  • Hohe Beständigkeit gegen thermische und physikalische Schocks aller Art
  • Glasiertes Porzellan – temperaturbeständig bis zu 1200 °C
  • Flüssig- und gasdicht
  • Chemisch neutral
  • Schmelz ist unveränderlich für konzentrierte Säuren (mit Ausnahme von Hydroflurinsäure), auch im siedenden Zustand und für eine fast unbegrenzte Dauer
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Max. Temperatur (metrisch) 1200 °C
Kapazität (metrisch) 40mL
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 51mm
Product Type Porzellantiegel mit hoher Form