Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11769542
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
1000 bis 5000 μl
200 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Menge:
250/Packung
4800 Packungen
500/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
4800 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11769542
Marke: Greiner Bio-One 739280
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform. ™Die Pipettenspitzen aus hochwertigem Polypropylen von Greainer BioONE eignen sich ideal für Gilson™ Pipetman Modelle.
  • Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
  • Autoklavierbar
  • Frei von Schwermetallen
  • Entspricht ISO 9001
  • Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
  • Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
  • Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 bis 200 μl
Sterilität Nein
Farbe Gelb
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, DIN ISO 8655
Format Rack
Menge 4800 Packungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman P100, Gilson Pipetman P20, Gilson Pipetman P200
Skala No
Material Polypropylene