Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
1000 bis 5000 μl
200 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Menge:
250/Packung
4800 Packungen
500/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
4800 Stück
500 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
- Autoklavierbar
- Frei von Schwermetallen
- Entspricht ISO 9001
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
- Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 bis 200 μl |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Format | Bulk |
| Menge | 500/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |