Learn More
Kartell™ Stoßfeste Wägeschiffchen aus Polystyrol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Form:
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Ein einfaches und kostengünstiges System zum Wiegen beliebiger Medien.
- Leichte Wägeschiffchen
- Nicht kontaminierend (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche)
- Einfach zu einem Trichter formbar
- In zwei Formen erhältlich: diamantförmig (DS) und quadratisch (SQ)
- DS-Form in weiß oder schwarz für die Sichtbarkeit von Probenspuren, die am Schiffchen haften bleiben
- Reproduzierbares Taragewicht: Abweichung von Charge zu Charge kleiner als 5 %
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
| Form | Diamantförmig |
| Typ | Wägeschiffchen |
| Abmessungen (L x B x H) | 96 x 134.5 x 18.5 mm |
| Gewicht (metrisch) | 2.8 g |