Learn More
Kartell™ Stoßfeste Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10447512
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Form:
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Form unitSize
10447512 5 mL Weiß Diamantförmig 1000 Stück
10325962 5 mL Schwarz Diamantförmig 1000 Stück
12627805 7 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
10662163 30 mL Weiß Diamantförmig 500 Stück
10192122 30 mL Schwarz Diamantförmig 500 Stück
10738294 100 mL Weiß Diamantförmig 250 Stück
10345812 100 mL Schwarz Diamantförmig 250 Stück
10736962 100 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
10325781 250 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
9 options
Artikelnummer. 10447512
Marke: Kartell™ 1110003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein einfaches und kostengünstiges System zum Wiegen beliebiger Medien.
  • Leichte Wägeschiffchen
  • Nicht kontaminierend (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche)
  • Einfach zu einem Trichter formbar
  • In zwei Formen erhältlich: diamantförmig (DS) und quadratisch (SQ) 
  • DS-Form in weiß oder schwarz für die Sichtbarkeit von Probenspuren, die am Schiffchen haften bleiben
  • Reproduzierbares Taragewicht: Abweichung von Charge zu Charge kleiner als 5 %
  • Antistatisch
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 5 mL
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Form Diamantförmig
Typ Wägeschiffchen
Abmessungen (L x B x H) 31 x 53 x 5.3 mm
Länge (metrisch) 31 mm
Breite (metrisch) 53 mm
Höhe (metrisch) 5,3 mm
Gewicht (metrisch) 0.3 g