Learn More
Kartell™ Stoßfeste Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 12627805
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Form:
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Form Packungsgröße
12627805 7 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
10447512 5 mL Weiß Diamantförmig 1000 Stück
10325962 5 mL Schwarz Diamantförmig 1000 Stück
10662163 30 mL Weiß Diamantförmig 500 Stück
10192122 30 mL Schwarz Diamantförmig 500 Stück
10738294 100 mL Weiß Diamantförmig 250 Stück
10345812 100 mL Schwarz Diamantförmig 250 Stück
10736962 100 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
10325781 250 mL Weiß Quadratisch 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12627805 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 1110300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.73 €
    75.92 € / 1000 Stück
    Sparen 39.81 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einfaches und kostengünstiges System zum Wiegen beliebiger Medien.
  • Leichte Wägeschiffchen
  • Nicht kontaminierend (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche)
  • Einfach zu einem Trichter formbar
  • In zwei Formen erhältlich: diamantförmig (DS) und quadratisch (SQ) 
  • DS-Form in weiß oder schwarz für die Sichtbarkeit von Probenspuren, die am Schiffchen haften bleiben
  • Reproduzierbares Taragewicht: Abweichung von Charge zu Charge kleiner als 5 %
  • Antistatisch
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 7 mL
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Wägeschiffchen
Abmessungen (L x B x H) 43 x 43 x 8 mm
Länge (metrisch) 43 mm
Breite (metrisch) 43 mm
Höhe (metrisch) 8 mm
Gewicht (metrisch) 0.5 g