Learn More
Kartell™ Stoßfeste Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. p-8005827
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Form:
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10447512
Marke: Kartell™ 1110003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein einfaches und kostengünstiges System zum Wiegen beliebiger Medien.
  • Leichte Wägeschiffchen
  • Nicht kontaminierend (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche)
  • Einfach zu einem Trichter formbar
  • In zwei Formen erhältlich: diamantförmig (DS) und quadratisch (SQ) 
  • DS-Form in weiß oder schwarz für die Sichtbarkeit von Probenspuren, die am Schiffchen haften bleiben
  • Reproduzierbares Taragewicht: Abweichung von Charge zu Charge kleiner als 5 %
  • Antistatisch
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 5 mL
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Form Diamantförmig
Typ Wägeschiffchen
Abmessungen (L x B x H) 31 x 53 x 5.3 mm
Länge (metrisch) 31 mm
Breite (metrisch) 53 mm
Höhe (metrisch) 5,3 mm
Gewicht (metrisch) 0.3 g