Learn More
Kartell™ Plastilab™ Hochschlagfeste Polystyrolschalen
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2,8 L |
| Abmessungen (L x B x H) | Außen:303 x 151 x 81 mm; Int.:240 x 90 x 70 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 70 mm (innen), 81 mm (außen) |
| Länge (metrisch) | 240 mm (innen), 303 mm (außen) |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Probenfläschchenträger |
| Breite (metrisch) | 90 mm (innen), 151 mm (außen) |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |