Learn More
UVP UV LAMPE B100YP 100W 543/574/576NM 543/574/576NM
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen, Spannung
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 115 V |
| Wirkleistung | 100 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Modell | B-100YP |
| Produkttyp | Wafer-Inspektionslampe mit hoher Intensität |