Learn More
Hochdosierter ICV-Stamm SS, Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, ZWEITE SOURCE , 500 ml 1600601 , ****VHG™
Artikelnummer. 17910886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17910886 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17910886 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHG1600601500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Hochdosierter ICV-Stamm SS, Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, ZWEITE SOURCE , 500 ml **1600601**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L