Learn More
Abeba™ High Original 7002 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Schmale Passform
- Keilabsatz 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 7002 |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |